Print…
2-Hydroxypyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
121840050 121840500 121842500
ACRO121840050EA 19.4 EUR
ACRO121840050 ACRO121840500 ACRO121842500
2-Hydroxypyridine 97%
2-Hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 280…281 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 102…109 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006268
Número CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %