Print…
Pyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
131652-100G 131652-25G
SIAL131652-100GEA 101 EUR
SIAL131652-100G SIAL131652-25G
Pyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Pyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006194
Número CAS: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Merck Index: 12,08155