Pyridine-N-oxide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10419.14
A10419.22
A10419.36
A10419.14EA
28.2
EUR
A10419.14
A10419.22
A10419.36
Pyridine-N-oxide 95%
Pyridine-N-oxide
Purity: 95%
CAS No.: 694-59-7
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 61-66°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 105257
Merck Reference: 14,7972
MDL No.: MFCD00006194
Fórmula:
C₅H₅NO Ponto de ebulição: 270 °C Ponto de Fusão: 61…66 °C Ponto de Inflamação: 143 °C (289 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006194 Número CAS: 694-59-7 EINECS: 211-774-6 Merck Index: 14,7972 |