Print…
3,4-diaminopiridina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
D7148-5G D7148-1G
SIALD7148-5GEA 161 EUR
SIALD7148-5G SIALD7148-1G
3,4-diaminopiridina, Sigma-Aldrich®
3,4-diaminopiridina
Fórmula: C₅H₇N₃
Peso Molecular: 109.13 g/mol
Ponto de ebulição: 262
Ponto de Fusão: 218…219 °C
Ponto de Inflamação: 240
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006401
Número CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03006