Print…
2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
153570250 153571000
ACRO153570250EA 54.3 EUR
ACRO153570250 ACRO153571000
2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
2-Amino-3-hydroxypyridin
Fórmula: C₅H₆N₂O
Ponto de ebulição: 250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 170…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006317
Número CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 176 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Additional info residue on sublimation: 2%
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)