Print…
2-Amino-5-nitropyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
104230250 104231000 104230050 104232500
ACRO104230250EA 52.9 EUR
ACRO104230250 ACRO104231000 ACRO104230050 ACRO104232500
2-Amino-5-nitropyridine 99%
2-Amino-5-nitropyridine
Fórmula: C₅H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 186…190 °C
Densidade: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006325
Número CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
HPLC ≥98.5 %