Print…
2-Amino-3-nitropyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
151120050 151120250
ACRO151120050EA 34.5 EUR
ACRO151120050 ACRO151120250
2-Amino-3-nitropyridine 99%
2-Amino-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 165,9…166.4 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006314
Número CAS: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥98.5 %