Print…
4-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
275875-1G 275875-5G
SIAL275875-1GEA 61.4 EUR
SIAL275875-1G SIAL275875-5G
4-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Ponto de ebulição: 273 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 157…160 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006439
Número CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964