Print…
3-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
A78209-100G A78209-25G A78209-500G
SIALA78209-100GEA 164 EUR
SIALA78209-100G SIALA78209-25G SIALA78209-500G
3-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
3-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Peso Molecular: 94.12 g/mol
Ponto de ebulição: ∼248 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Ponto de Inflamação: 88
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006400
Número CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472