Print…
2-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A77989-100G A77989-25G
SIALA77989-100GEA 168 EUR
SIALA77989-100G SIALA77989-25G
2-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Peso Molecular: 94.12 g/mol
Ponto de ebulição: 210.6
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Densidade: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006312
Número CAS: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472