Print…
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1450-100G D1450-25G D1450-500G
TCIAD1450-100GEA 74 EUR
TCIAD1450-100G TCIAD1450-25G TCIAD1450-500G
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99.0% (por análise titulométrica)
4-(Dimethylamino)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Ponto de Inflamação: 124 °C
Número MDL : MFCD00006418
Número CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,03389
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ca7ad9c7c1a19b5b83e5a404f61ac9d5c914575&vid=8ca7ad9c7c1a19b5b83e5a404f61ac9d5c914575&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity