Print…
4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
39405-10G 39405-1KG 39405-250G 39405-50G
SIAL39405-10GEA 33.4 EUR
SIAL39405-10G SIAL39405-1KG SIAL39405-250G SIAL39405-50G
4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 195
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Ponto de Inflamação: 124
Número MDL : MFCD00006418
Número CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1 I