Print…
4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
107700-25G 107700-100G 107700-5G
SIAL107700-25GEA 83.3 EUR
SIAL107700-25G SIAL107700-100G SIAL107700-5G
4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Ponto de Inflamação: 124 °C
Número MDL : MFCD00006418
Número CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I