Print…
4-(Dimethylamino)pyridine
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Perigo
Sinônimos: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
8.51055.0100 8.51055.0025
01-62-0004-100EA 177 EUR
01-62-0004-100 01-62-0004-25
4-(Dimethylamino)pyridine
4-(Dimethylamino)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 195
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Ponto de Inflamação: 124
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006418
Número CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II