Print…
4-(Dimethylamino)pyridine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20499.0025 8.20499.0100 8.20499.0250 8.20499.5000 8.20499.9025 8.20499.0005
8.20499.0025EA 42 EUR
8.20499.0025 8.20499.0100 8.20499.0250 8.20499.5000 8.20499.9025 8.20499.0005
4-(Dimethylamino)pyridine para síntese, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 195
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Ponto de Inflamação: 124
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006418
Número CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Encomendar
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point 110 - 112 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 520 kg/m3
Boiling Point 138 - 140 °C (24 hPa)
Flash Point 110 °C
pH 11 (60 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials