4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
A13016.06
A13016.14
A13016.22
A13016.06EA
25.1
EUR
A13016.06
A13016.14
A13016.22
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Purity: 99%
CAS No.: 1122-58-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 124°(255°F)
Physical Form: Crystals or powder
Melting Point: 110-113°
Boiling Point: 162°/50mm
Beilstein Reference: 110354
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00006418
Fórmula:
C₇H₁₀N₂ Peso Molecular: 122.17 g/mol Ponto de ebulição: 162 °C (50 mmHg) Ponto de Fusão: 110…113 °C Ponto de Inflamação: 124 °C (255 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006418 Número CAS: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2928 ADR: 6.1 I |