Print…
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
148270050 148270250 148271000 148270025 148275000
ACRO148270050EA 24 EUR
ACRO148270050 ACRO148270250 ACRO148271000 ACRO148270025 ACRO148275000
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 162 °C (50 mmHg)
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Ponto de Inflamação: 124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006418
Número CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color of alcohol solution ≤30 APHA (10% W/V in ethanol)