2-(Dimethylamino)pyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N,N-Dimethylpyridin-2-amine
L02513.06
L02513.14
L02513.06EA
36.5
EUR
L02513.06
L02513.14
2-(Dimethylamino)pyridine 97%
2-(Dimethylamino)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 5683-33-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 110353
MDL No.: MFCD00006261
Fórmula:
C₇H₁₀N₂ Ponto de ebulição: 190…192 °C Densidade: 1,008 Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006261 Número CAS: 5683-33-0 EINECS: 227-147-5 UN: 1993 ADR: 3,III |