2,4,6-Trifluoropyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L19541.03
L19541.14
L19541.03EA
46.3
EUR
L19541.03
L19541.14
2,4,6-Trifluoropyridine ≥97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3512-17-2
Molecular Formula: C5H2F3N
Formula Weight: 133.07
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 102°
Beilstein Reference: 1364338
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD03001161
Fórmula:
C₅H₂F₃N Ponto de ebulição: 102 °C Densidade: 1,382 Ponto de Inflamação: 17 °C (62 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03001161 Número CAS: 3512-17-2 UN: 2924 ADR: 3,II |