Print…

Isonicotinamide, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

I17451-100G I17451-25G
SIALI17451-100GEA 104 EUR
SIALI17451-100G SIALI17451-25G
Isonicotinamide, Sigma-Aldrich®
Isonicotinamide
Fórmula: C₆H₆N₂O
Ponto de ebulição: 334 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Número MDL : MFCD00006432
Número CAS: 1453-82-3
EINECS: 215-926-2

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR