Isonicotinamide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18190.18
A18190.22
A18190.30
A18190.36
A18190.18EA
44.3
EUR
A18190.18
A18190.22
A18190.30
A18190.36
Isonicotinamide ≥99%
Isonicotinamide
Purity: 99%
CAS No.: 1453-82-3
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 155-158°
Beilstein Reference: 2173
Fórmula:
C₆H₆N₂O Ponto de ebulição: 334 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 155…158 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006432 Número CAS: 1453-82-3 EINECS: 215-926-2 |