Nicotinamida ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
A15970.0B
A15970.22
A15970.30
A15970.0BEA
187
EUR
A15970.0B
A15970.22
A15970.30
Nicotinamida ≥99%
Nicotinamida
Purity: 99%
CAS No.: 98-92-0
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Flash Point: 182°(360°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.40
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 383619
Merck Reference: 14,6523
MDL No.: MFCD00006395
The amide of nicotinic acid (vitamin B-3)
Fórmula:
C₆H₆N₂O Peso Molecular: 122.13 g/mol Ponto de ebulição: 334 Ponto de Fusão: 128…132 °C Densidade: 1.40 Ponto de Inflamação: 182 °C (360 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006395 Número CAS: 98-92-0 EINECS: 202-713-4 Merck Index: 12,06574 |