Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11540.09
A11540.18
A11540.09EA
101
EUR
A11540.09
A11540.18
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 499-81-0
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 325° dec.
Beilstein Reference: 131640
Fórmula:
C₇H₅NO₄ Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006393 Número CAS: 499-81-0 EINECS: 207-893-8 |