Print…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
8.00614.0100EA 52.6 EUR
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 327 °C
Ponto de Inflamação: 188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006299
Número CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Encomendar
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C