Print…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
131880250 131881000 131885000
ACRO131880250EA 27.4 EUR
ACRO131880250 ACRO131881000 ACRO131885000
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 248…250 °C
Ponto de Inflamação: 188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006299
Número CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %