Pyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Quinolinic acid
A11414.14
A11414.22
A11414.14EA
34.4
EUR
A11414.14
A11414.22
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥99%
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 89-00-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 137110
Merck Reference: 14,8073
MDL No.: MFCD00006295
Fórmula:
C₇H₅NO₄ Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 188 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006295 Número CAS: 89-00-9 EINECS: 201-874-8 Merck Index: 14,8073 |