Print…
6-Hydroxynicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
128759-100G 128759-25G
SIAL128759-100GEA 348 EUR
SIAL128759-100G SIAL128759-25G
6-Hydroxynicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxynicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de Fusão: 304…306 °C
Número MDL : MFCD00006277
Número CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9