Print…
6-Hydroxynicotinic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
156400250 156401000 156400050
ACRO156400250EA 58.2 EUR
ACRO156400250 ACRO156401000 ACRO156400050
6-Hydroxynicotinic acid 99%
6-Hydroxynicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de Fusão: 314…316 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006277
Número CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
Encomendar
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %