Print…
2-Hydroxynicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
251054-100G 251054-25G
SIAL251054-100GEA 209 EUR
SIAL251054-100G SIAL251054-25G
2-Hydroxynicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxynicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Número MDL : MFCD00010100
Número CAS: 609-71-2
EINECS: 210-198-2