Print…
2-Hydroxynicotinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinic acid, 2-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
247220250 247221000
ACRO247220250EA 44.8 EUR
ACRO247220250 ACRO247221000
2-Hydroxynicotinic acid 98%
2-Hydroxynicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de Fusão: 259…261 °C
Número MDL : MFCD00010100
Número CAS: 609-71-2
EINECS: 210-198-2
Encomendar
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 262 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %