Print…
2-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A68300-25G A68300-5G
SIALA68300-25GEA 218 EUR
SIALA68300-25G SIALA68300-5G
2-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Aminonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 297 °C
Densidade: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006318
Número CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3