Print…
2-Aminonicotinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
104160050 104160250
ACRO104160050EA 36 EUR
ACRO104160050 ACRO104160250
2-Aminonicotinic acid 98%
2-Aminonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 295…297 °C
Número MDL : MFCD00006318
Número CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %