Print…

Acido Isonicotinico, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

I17508-100G I17508-500G I17508-5G
SIALI17508-100GEA 61 EUR
SIALI17508-100G SIALI17508-500G SIALI17508-5G
Acido Isonicotinico, Sigma-Aldrich®
Acido Isonicotinico
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 396 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 315…319 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006429
Número CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR