Acido Isonicotinico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
A18109.0E
A18109.22
A18109.36
A18109.0EEA
529
EUR
A18109.0E
A18109.22
A18109.36
Acido Isonicotinico ≥99%
Acido Isonicotinico
Purity: 99%
CAS No.: 55-22-1
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 310° subl.
Boiling Point: 260°/15mm
Beilstein Reference: 109599
Merck Reference: 14,5187
MDL No.: MFCD00006429
Fórmula:
C₆H₅NO₂ Ponto de ebulição: 260 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: ∼ 310 °C (sublimação) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006429 Número CAS: 55-22-1 EINECS: 200-228-2 Merck Index: 14,5187 |