Print…
Acido Isonicotinico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
122591000 122595000 122590025
ACRO122591000EA 39.3 EUR
ACRO122591000 ACRO122595000 ACRO122590025
Acido Isonicotinico 99%
Acido Isonicotinico
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 260 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 310…315 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006429
Número CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20°C, 589 nm) (c=2,acetone)