Print…
Ácido nicotínico (Niacin), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N4126-100G N4126-1KG N4126-500G N4126-5G
SIALN4126-100GEA 72.1 EUR
SIALN4126-100G SIALN4126-1KG SIALN4126-500G SIALN4126-5G
Ácido nicotínico (Niacin), Sigma-Aldrich®
Ácido nicotínico (Niacin)
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 258 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142 °C
Densidade: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006391
Número CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552