Print…
Ácido nicotínico (Niacin) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18714.0100 8.18714.1000
8.18714.0100EA 32 EUR
8.18714.0100 8.18714.1000
Ácido nicotínico (Niacin) para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido nicotínico (Niacin)
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 258 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142 °C
Densidade: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006391
Número CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Encomendar
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust