Print…
Ácido nicotínico (Niacin), atende à especificação analítica da Ph.Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
380325000 380320025
ACRO380325000EA 77 EUR
ACRO380325000 ACRO380320025
Ácido nicotínico (Niacin), atende à especificação analítica da Ph.Eur.
Ácido nicotínico (Niacin)
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 258 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 236…239 °C
Densidade: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006391
Número CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm