Print…
Picolinic acid
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P42800-100G P42800-500G P42800-5G P42800-2KG
SIALP42800-100GEA 67.4 EUR
SIALP42800-100G SIALP42800-500G SIALP42800-5G SIALP42800-2KG
Picolinic acid
Picolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 293 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 134…137 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006293
Número CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557