Print…
Picolinic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
131170250 131171000 131175000 131170025
ACRO131170250EA 23 EUR
ACRO131170250 ACRO131171000 ACRO131175000 ACRO131170025
Picolinic acid 99%
Picolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 293 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006293
Número CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %