Methyl isonicotinate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
B23263.14
B23263.22
B23263.36
B23263.14EA
35.1
EUR
B23263.14
B23263.22
B23263.36
Methyl isonicotinate ≥98%
Methyl isonicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 2459-09-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.5135
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-8.5°
Boiling Point: 207-209°
MDL No.: MFCD00006427
Fórmula:
C₇H₇NO₂ Ponto de ebulição: 207…209 °C Ponto de Fusão: 8…8,5 °C Densidade: 1,016 Ponto de Inflamação: 82 °C (180 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006427 Número CAS: 2459-09-8 EINECS: 219-456-8 |