Print…
Methyl isonicotinate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
127061000 127065000
ACRO127061000EA 74.5 EUR
ACRO127061000 ACRO127065000
Methyl isonicotinate 98%
Methyl isonicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 207 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8,5 °C
Densidade: 1,161 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006427
Número CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8
Encomendar
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %