Ethyl isonicotinate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Picolinic acid ethyl ester, 4-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-pyridinecarboxylate, Isonicotinic acid ethyl ester
L03010.22
L03010.36
L03010.22EA
53.1
EUR
L03010.22
L03010.36
Ethyl isonicotinate ≥98%
Ethyl isonicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 1570-45-2
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5010
Odour: Characteristic
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 122942
Merck Reference: 14,5187
MDL No.: MFCD00006428
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Peso Molecular: 151.16 g/mol Ponto de ebulição: 220 °C Densidade: 1.008 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006428 Número CAS: 1570-45-2 EINECS: 216-379-2 Merck Index: 13,05206 |