Print…
Methyl nicotinate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M59203-5G M59203-100G M59203-500G
SIALM59203-5GEA 28.7 EUR
SIALM59203-5G SIALM59203-100G SIALM59203-500G
Methyl nicotinate, Sigma-Aldrich®
Methyl nicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 209 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 39 °C
Densidade: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Número MDL : MFCD00006388
Número CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174