Print…
Methyl nicotinate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
8.18713.0100EA 45.2 EUR
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
Methyl nicotinate para síntese, Sigma-Aldrich®
Methyl nicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Ponto de ebulição: 209
Ponto de Fusão: 39
Densidade: 1.0048 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 95
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006388
Número CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Encomendar
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C