Print…
Methyl nicotinate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
127211000 127215000
ACRO127211000EA 36.9 EUR
ACRO127211000 ACRO127215000
Methyl nicotinate 99%
Methyl nicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 209 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 38…43 °C
Densidade: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Número MDL : MFCD00006388
Número CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %