Print…
Ethyl nicotinate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Picolinic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E40609-100G E40609-500G
SIALE40609-100GEA 49.8 EUR
SIALE40609-100G SIALE40609-500G
Ethyl nicotinate, Sigma-Aldrich®
Ethyl nicotinate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 223 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006389
Número CAS: 614-18-6
EINECS: 210-370-7