Ethyl nicotinate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 614-18-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 122937
MDL No.: MFCD00006389
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Ponto de ebulição: 223…224 °C Ponto de Fusão: 8…9 °C Densidade: 1,107 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006389 Número CAS: 614-18-6 EINECS: 210-370-7 |