Print…
Isoniazid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06753.0100 8.06753.7000
8.06753.0100EA 51 EUR
8.06753.0100 8.06753.7000
Isoniazid para síntese, Sigma-Aldrich®
Isoniazid
Fórmula: C₆H₇N₃O
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006426
Número CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205
Encomendar
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 250 °C
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)