Isonicotinonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
A10286.09
A10286.0E
A10286.22
A10286.36
A10286.09EA
31.6
EUR
A10286.09
A10286.0E
A10286.22
A10286.36
Isonicotinonitrile ≥98%
Isonicotinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 100-48-1
Molecular Formula: C6H4N2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Pungent
pH: 6
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 107712
MDL No.: MFCD00006417
Fórmula:
C₆H₄N₂ Ponto de ebulição: 194…196 °C Ponto de Fusão: 76…80 °C Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006417 Número CAS: 100-48-1 EINECS: 202-856-2 |